Hansker, strikket, Resistex Light Grip 2
Leverandør: Honeywell Safety
112-4049EA 60 NOK
112-4049 112-4052 112-4051 112-4050
Hansker, strikket, Resistex Light Grip 2
Hansker
Disse polyester/bomullstrikkede hansker med PVC-prikkbelegg på begge sider er ideelle for håndtering av tørre og glatte deler.
  • Bomull av bomull og polyester sikrer enestående komfort og unik fleksibilitet
  • PVC-prikker på begge sider sikrer et bedre grep og en utvidet livssyklus
  • ambidextrous
  • Hvit farge forbedrer hanskenes hygiene og renslighet
Egnet for bruk innen administrasjon, landbruk, bilindustri, bygg og anlegg, logistikk og transport.
Sertifiseringer: EN 388:2016 (113XX); Cat. II