Varmebestandige hansker, Aratherma Nomex® Heavy
Leverandør: Honeywell Safety Products
Aratherma® Heavy
112-5068EA 5650 NOK
112-5068 112-5069
Varmebestandige hansker, Aratherma Nomex® Heavy
Hansker
Hansker av Nomex®. Perfekt for arbeid med varme gjenstander (kontakt med matvarer).
  • Uten sømmer, foret med en strikket hanske i ren bomull
  • Svært myke og behagelige med lite lo
  • Passer både høyre- og venstrehendte
  • Varmebestandig opp til +250 °C.
Sertifiseringer: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (42XXXX), kat. II