Du søkte etter: Vernebriller /Goggles
VWR har vernebriller, goggles, med et bredt utvalg av funksjoner og egenskaper og kan gjerne tilpasses ansiktsform. Noen av funksjonene er: Klare linser, anti-UV, justerbar vinkel på linsen, ripebestandig, duggsikker, antistatisk integrert sidebeskyttelse, utskiftbare linser, enkel linse, todelt linse, høy prosjektilresistans, farget linse, forsterker kontraster, bøyelige stenger og nesebro, lette og kan passe utenpå vanlige briller.
VWR har vernebriller, goggles, med et bredt utvalg av funksjoner og egenskaper og kan gjerne tilpasses ansiktsform. Noen av funksjonene er: Klare linser, anti-UV, justerbar vinkel på linsen, ripebestandig, duggsikker, antistatisk integrert sidebeskyttelse, utskiftbare linser, enkel linse, todelt linse, høy prosjektilresistans, farget linse, forsterker kontraster, bøyelige stenger og nesebro, lette og kan passe utenpå vanlige briller.
64  treff i ditt søk
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (111-0614)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lightweight cleanroom goggles.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-1840)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-1839)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-1841)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-0615)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting, latex-free headband.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: 3M
Beskrivelse: GoggleGear™ safety goggles 6000 series features a large profile with indirect ventilation for air circulation with Scotchgard™ anti-fog and anti-scrat...
Produsent: 3M
Beskrivelse: 3M™ Fahrenheit™ safety goggles feature a soft crystal frame and a wide support area around the face. They are designed with a specific channel on the ...
Artikkenummer: (JSPAAGC010-301-300)
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MMMABUD48AF)
Produsent: 3M
Beskrivelse: 3M™ 4800 series safety goggles feature a clear, strong polycarbonate lens for impact resistance and indirect ventilation for added comfort.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: 3M
Beskrivelse: With a modern slim design, the 2800 series goggles combine performance, comfort and style while providing the wearer with an excellent field of vision...
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
Artikkenummer: (111-0186)
Produsent: Nitritex
Beskrivelse: Manufactured from light weight PVC, the ultra soft single use goggles provide outstanding comfort. The specially designed indirect ventilation system ...
UOM: 1 * 60 Items
Produsent: 3M
Beskrivelse: Goggle Gear™ safety goggles feature a polycarbonate lens and Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protection. These low profile gogg...
Artikkenummer: (111-2327)
Produsent: 3M
Beskrivelse: The vented goggles Gear 500 Scotchgard™ have a low-profile design with an adjustable elastic strap, a low profile frame and a PC lens.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (111-2139)
Produsent: Nitritex
Beskrivelse: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 Items
Produsent: 3M
Beskrivelse: The 2891 series Safety Goggles are high-wrap, clear polycarbonate safety goggles with Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protectio...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom