Vernebriller, Attack
Leverandør: Bollé Safety
Attack
111-0313EA 290 NOK
111-0313
Vernebriller, Attack
Vernebriller /Goggles
Vernebriller med panoramisk synsfelt og ripemotstandsbelegg på begge sider beskytter mot støt, kjemikaliesprut, støv, gass og smeltet metall.
  • Polstret innfatning gir maksimal komfort og beskyttelse
  • Festes med et bredt justerbart hodebånd
  • Ideell å bruke med vanlige briller takket være åpningene for brillestenger i hodebåndet
  • Kan brukes sammen med vernemasker
Vekt: 95 g
Sertifiseringer: EN 166, EN 170.