Vernebriller, Vistamax 2000
Leverandør: Honeywell Safety Products
Vistamax 2000
111-3554EA 615 NOK
111-3554
Vernebriller, Vistamax 2000
Vernebriller /Goggles
For industri-, petrokjemi- eller laboratoriemiljøer der man er utsatt for damp eller sprut, eller for arbeid som medfører varme, fuktighet eller fysisk belastning.
  • Justerbart hodebånd i rødt
  • Ekstra dyp innfatningsprofil
  • God ventilasjon og varmebestandighet
Passer godt utenpå de fleste vanlige briller og sammen med halvmasker.
Vekt: 142 g
Sertifiseringer: EN 166, EN 170