Du søkte etter: Spritlamper
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (451-3120)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Rustfritt stål.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HECH43031010)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (WHEA237070)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
UOM: 1 * 6 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Artikkenummer: (451-0096)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HERE1082601)
Produsent: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Termostater, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, glass, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (RSGA253.000)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Termostater, Spirit lamp, Brenner, med regulerbar veke og røykhette, Rustfritt stål, ± 60 ml
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MURRG671/02)
Produsent: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Termostater, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, glass, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom