Du søkte etter: Hjelmer
VWR har hjelmer og beskyttelsescapser. Hjelmene har gjerne fire eller seks festepunkter for å spre belastning og i mange sterke farger. Hjelmene kan komme med bred kant, muligheter for hørselsvern og ansiktsbeskyttelse. Det fins også sveisehjelmer.
VWR har hjelmer og beskyttelsescapser. Hjelmene har gjerne fire eller seks festepunkter for å spre belastning og i mange sterke farger. Hjelmene kan komme med bred kant, muligheter for hørselsvern og ansiktsbeskyttelse. Det fins også sveisehjelmer.
91  treff i ditt søk
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: Visor carrier clips into universal slot ear defender housing for the Evolution® safety helmet range. Available with polycarbonate or acetate visors to...
Produsent: UVEX
Beskrivelse: This light ABS helmet offers a high level of protection and durability. It is multifunctional and combines features from industrial protection helmets...
Produsent: UVEX
Beskrivelse: Lightweight helmets made from HDPE.
Produsent: UVEX
Beskrivelse: Airwing B-WR safety helmet made from a polyethylene shell.
Produsent: UVEX
Beskrivelse: Helmet shell made from polyethylene (PE).
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397.
Artikkenummer: (JSPAAJB170-400-100)
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397. This model is fitted with CR2 reflective decals.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (112-6184)
Produsent: UVEX
Beskrivelse: Suitable for ambient temperatures down to −30 °C and for molten metal (splash).
UOM: 1 * 1 Items
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Artikkenummer: (JSPAAHV001-100-000)
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: Elasticated chinstrap releases automatically with forces between 150 and 250 Newtons.
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (JSPAAJS260-000-100)
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: The EVOLite® Skyworker™ helmet has a suspension system and shell structure that is designed for use in industrial, mountaineering, rescue, and leisure...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (JSPAAJF030-000-100)
Produsent: JSP LTD
Beskrivelse: The EVO®2 offers the most economical top level protection, combining a tough HDPE shell with a 6-point polyethylene cradle harness for unrivalled comf...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: UVEX
Beskrivelse: These caps with airy mesh fabric feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Artikkenummer: (111-2259)
Produsent: SCOTT SAFETY
Beskrivelse: First Base 3 Winter helps ensure workers stay warm and dry in cold and wet weather conditions, offering a practical indoor and outdoor bump protection...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: UVEX
Beskrivelse: These caps in fluorescent yellow or fluorescent orange feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Produsent: UVEX
Beskrivelse: Disse ventilerte hjelmene gir beskyttelse selv ved svært lave temperaturer (ned til –30 °C). De gir også beskyttelse mot sprut av flytende metall...
Utgående vare
Produsent: SCOTT SAFETY
Beskrivelse: This stylish bump cap is made from lightweight, microfibre fabric. Its unique shell design delivers optimum protection and is shaped over the ear to p...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom