Du søkte etter: Vevshomogenisatorer
28  treff i ditt søk
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Borosilicate glass with ground glass pestle.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Homogeniser, Tissue, Potter, Borsilikatglass, 15 ml, Innvendig-Ø×H: 16×155 mm
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Designet primært for cellulært arbeid der kjernen forblir intakt etter homogenisering.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Potter-Elvehjem with all-glass construction designed for a motor drive using a stirrer adapter.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These tissue grinders (borosilicate glass, PTFE pestle with glass tube) combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produc...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Glass tube with a PTFE pestle. Tissue grinders with capacity of 5 to 45 ml have radial serrations on the lower portion of the pestle to deliver the ho...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Pellet pestles with a stainless steel shaft/CTFE tips.
Artikkenummer: (SCERSP884900-0000)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: The kit contains a variety of the finest microscale tissue grinders suitable for use on tough connective tissue and soft tissue such as brain or liver...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These borosilicate glass tissue grinders combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produces a uniform homogenate. Constr...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: CS1 tissue grinders are suitable for standard grinding, tissues are ground within a sealed container to minimise the risk of personal contact.
Produsent: Spectrum Laboratories
Beskrivelse: The stainless steel Bessman tissue pulveriser consists of a two-component mortar with handles and a pestle, specifically designed for pulverising 10 -...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Borsilikatglass. Homogenisator med utskiftbare, nøyaktig tilpassede pistiller og beholdere for vev som lever, tarmer og hjerte.
Tilbud
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Wheaton Dura-Grind® Dounce-homogenisator av rustfritt stål er et robust alternativ til Dounce-homogenisator av glass. Jevn støterbevegelse som krever ...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Beholder i borsilikatglass, PTFE-pistill med stang av rustfritt stål. Presist konstruert med fullstendig utbyttbare deler. Til bruk for klargjøring av...
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Tissue grinders are made of borosilicate glass, with PTFE pestle and stainless steel shaft.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom