Du søkte etter: Aerometere
VWR har ulike aerometere og hydrometere med og uten termometer. Aerometer og hydrometer måler tettheten til en prøve i forhold til luft eller vann. Det fins også alkoholmåler og salinometer, saltmåler.
VWR har ulike aerometere og hydrometere med og uten termometer. Aerometer og hydrometer måler tettheten til en prøve i forhold til luft eller vann. Det fins også alkoholmåler og salinometer, saltmåler.
143  treff i ditt søk
SearchResultCount:"143"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Hydrometers with specific gravity.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Hydrometers with specific gravity.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These plain form hydrometers are designed for applications where rough handling or contamination could be an issue.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These safety sugar scale combined form thermo-hydrometers can determine the specific gravity, Brix and alcohol by volume.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: These high precision alcoholometers with individual number on the scale and a calibration temperature of 20 °C.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: These hydrometers for the petroleum industry have been designed with reading below the meniscus.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: The scale of the hydrometer is fully marked with all the reference norms, the calibration temperature, the surface tension, the individual number of t...
Artikkenummer: (614-0520)
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: Hydrometer for calcium hydroxide Ca(OH)₂.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: These accurate hydrometers have been designed to meet the specific needs of users in the petroleum industry.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: Commercial grade hydrometers − Not standardised.
Produsent: ALLA ATELIERS
Beskrivelse: Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 143
no targeter for Bottom