Fargekrukker i henhold til Coplin
Leverandør: DWK Life Sciences
720-0707EA 4275 NOK
720-0707
Fargekrukker i henhold til Coplin
Krukker Fargetrau
Soda-lime glass.
  • Objektglassene strekker seg ut over åpningen
  • Enkel håndtering uten bruk av pinsett
  • Stabil, rektangulær overflate
Dette fargeglasset egner seg til ti standard objektglass på 76 × 26 mm med hvit PP skrukork.