Du søkte etter: Tønner, fat, trommer
VWR har tønner, fat og dunker for oppbevaring av kjemikalier. Funksjoner og egenskaper inkluderer luftett, damptett, næringsmiddelkvalitet, skrulokk, solide sidehåndtak og lekkasjesikker.
VWR har tønner, fat og dunker for oppbevaring av kjemikalier. Funksjoner og egenskaper inkluderer luftett, damptett, næringsmiddelkvalitet, skrulokk, solide sidehåndtak og lekkasjesikker.
31  treff i ditt søk
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, translucent.
Artikkenummer: (ENTE4B0100-0006)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: HDPE, triple layer.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE white containers with red screw lid.
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: These stainless steel containers are made from high-quality 316L stainless steel and are ideal for almost all aplications, including GMP use.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: Made of stainless steel.
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: Tough enough for rough handling, guaranteed. Ship your haz waste in our UN rated overpacks to stay compliant with regs.
Produsent: Kautex
Beskrivelse: Sylinder, blå, standard, HDPE, Høyde: 518 mm, Ytre diam: 313 mm, Diam., hals: 251 mm
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
Produsent: CURTEC
Beskrivelse: HDPE drums, with screw lid.
Produsent: CURTEC
Beskrivelse: Drums, made of UV safe HDPE, with screw lid. For storage and shipment of UV sensitive powders, pastes and liquids.
Tilbud
Produsent: RIXIUS
Beskrivelse: HDPE, blue.
Produsent: LAMAPLAST
Beskrivelse: Drums, made of HDPE, white.
Produsent: CURTEC
Beskrivelse: Drums, HDPE, nestable, white with blue screw lid.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom