Fat, med skrulokk
Leverandør: CurTec
216-2054EA 0 NOK
216-2054 CURT6945-61-046 216-0151 CURT6947-61-046 216-4232 CURT6948-61-046 216-4227 216-4228 216-4229
Fat, med skrulokk
Tønner, fat, trommer
  • Luft- og vanntette
  • Beholdere med full åpning
  • 100 % plast, uten tungmetaller
Fat med stor åpning, solide sidehåndtak (bare 55–75 l) låsesikkert skrulokk. Fremstilt av materiale av næringsmiddelkvalitet og har FN godkjennelse for faste stoffer / masser.
CurTec has introduced a material clock. The material clock is a configurable clock that shows the materials used. Each letter of the clock corresponds to a specific material. These letters, together with the respective materials, are described in the UN certificate. The material clock can be placed on the bottom of the container.