Du søkte etter: Kniver
VWR har metalliske og kjeramiske kniver for laboratoriebruk. Knivene holder industristandard og kommer med et utvalg av funksjoner som fingebeskyttelse og utskiftbare knivblad.
VWR har metalliske og kjeramiske kniver for laboratoriebruk. Knivene holder industristandard og kommer med et utvalg av funksjoner som fingebeskyttelse og utskiftbare knivblad.
36  treff i ditt søk
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Chromium molybdenum vanadium steel blade, POM handle.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Produsent: RSG
Beskrivelse: These ceramic laboratory knives have extremely hard blades which resist chemicals, fractures and corrosion.
Artikkenummer: (RSGA190.004)
Produsent: RSG
Beskrivelse: This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (233-1725)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Kniv, Rustfritt stål, plasthåndtak, Blad: 90 mm, Total lengde: 225 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: RSG
Beskrivelse: Blad av rustfritt stål, håndtak av plast.
Artikkenummer: (RSGA192.034)
Produsent: RSG
Beskrivelse: This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These knives with nylon handle are particularly suitable for artwork, crafts and model making.
Artikkenummer: (RSGA181.099)
Produsent: RSG
Beskrivelse: These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MARO10139910.02)
Produsent: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Trapezoidal blade, glass-fibre reinforced plastic handle.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: Knife, sterile, SteriWare®, HDPE, Farge: Hvit, Blad: 60 mm, Total lengde: 160 mm
Artikkenummer: (223-0113)
Produsent: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Rust-proof trapezoid blade, aluminium handle.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: Plastic cutters for opening raw material packages.
Artikkenummer: (233-0184)
Produsent: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Stålblad, plasthåndtak.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (233-0193)
Produsent: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: Stålblad, håndtak av glassfiberforsterket plast.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom