Du søkte etter: Etiketter
VWR har etiketter, faremerker med GHS-piktogrammer, merkelapper og merkemaskiner. Noen produkter er overflatebehandlet for å tåle spesielle forhold, som kryoetiketter og spesialetiketter for renrom.
VWR har etiketter, faremerker med GHS-piktogrammer, merkelapper og merkemaskiner. Noen produkter er overflatebehandlet for å tåle spesielle forhold, som kryoetiketter og spesialetiketter for renrom.
586  treff i ditt søk
SearchResultCount:"586"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.00801.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: GHS labels, Hvit/svart/rød
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse etikettenes ruller er laget av kjemisk inert polyester med et unikt lim formulert for å feste seg til laboratorieglass og plastikk.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Etikettene og limet er utformet for å motstå temperaturer fra −196 til +121 °C. VWR®-etikettene er ideelle for all kryooppbevaring og kan også brukes ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse etikettene er laget av PE-film, har GHS-symbolene påtrykt og oppfyller GHS-forskriftene for kjemiske stoffer og blandinger. GHS-symbolene kommer...
Artikkenummer: (1.08899.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: These are prepared adhesive labels used to provide complete information on opened containers such as solvent bottles, with spaces for dates of opening...
UOM: 1 * 100 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Produsent: Brady
Beskrivelse: For a tough and versatile general-purpose label material, look no further than the B-499 nylon cloth label material. Print almost anywhere with a Brad...
New Product
Produsent: Brady
Beskrivelse: Ultra aggressive polyester (B-489A) with permanent adhesive is ideal for labelling products and general ID in both commercial and industrial applicati...
New Product
Artikkenummer: (BRDY710762)
Produsent: Brady
Beskrivelse: Thermal transfer, repositionable vinyl coated cloth labels for wire, cable, and general identification numbers, letters and conduit and voltage marker...
UOM: 1 * 1 Rull
Produsent: Brady
Beskrivelse: Label curved frozen lab surfaces including tubes, vials, and cryocanes with the ultra-thin B-492 polyester label material. Print almost anywhere with ...
New Product
Produsent: Brady
Beskrivelse: FreezerBondz™ material is a low-profile label used on frozen surfaces or on room-temperature surfaces that will eventually be stored in Liquid Nitroge...
New Product
Produsent: Brady
Beskrivelse: Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Produsent: Brady
Beskrivelse: Vinyl cloth for general purpose identification.
Produsent: Brady
Beskrivelse: FreezerBondz thermal transfer printers labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen. These lab...
Produsent: Brady
Beskrivelse: Self-laminating vinyl (B-427) is an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity and conformability, and is se...
New Product
Produsent: Brady
Beskrivelse: Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
New Product
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 586
no targeter for Bottom