Du søkte etter: Laboratoriejekker
VWR har laboratoriejekker med arbeidshøyde fra 30 - 615 mm og som tåler belastninger fra 15 - 90 kg. Laboratoriejekkene har hull i platen for feste av stativstenger.
VWR har laboratoriejekker med arbeidshøyde fra 30 - 615 mm og som tåler belastninger fra 15 - 90 kg. Laboratoriejekkene har hull i platen for feste av stativstenger.
10  treff i ditt søk
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Aluminium, med eloksert farge. Med M 10-gjenget senterhull i topplaten for festing av stativstenger (fra og med artikkelnummer 245-0006).
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stabile og rimelige laboratoriejekker av høy kvalitet til mange bruksområder. Med plater av matt, børstet, rustfritt stål og aliminiumsaks med jevn be...
Tilbud
Produsent: GRAUER RUDOLF
Beskrivelse: These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Artikkenummer: (245-0025)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HECH42011010)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: R-L ENTERPRISES LTD
Beskrivelse: These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
Artikkenummer: (BELAF183910001)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom