Du søkte etter: Stiger og krakker
VWR har stiger og trappestiger i ulike høyder. Multiposisjonsstiger har kraftige sikkerhetskiler for å låse stigen i ønsket høyde. Gummiplattformen på trappestigene og sklisikre føtter eller inntrekkbare hjul på stigene holder de stabile når de er i bruk.
VWR har stiger og trappestiger i ulike høyder. Multiposisjonsstiger har kraftige sikkerhetskiler for å låse stigen i ønsket høyde. Gummiplattformen på trappestigene og sklisikre føtter eller inntrekkbare hjul på stigene holder de stabile når de er i bruk.
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Palbam
Beskrivelse: Mobile stepladder in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups, with cleanroom-a...
Artikkenummer: (PALB2-LAD-NM)
Produsent: Palbam
Beskrivelse: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable 'step to side' rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing ...
Produsent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Produsent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Step ladders made from aluminium. 15 years of quality guaranteed.
Produsent: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Artikkenummer: (139-0426)
Produsent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Produsent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Fremstilt av sterkt, pulverbelagt stål og montert på tre hjul, som gjør det enkelt å flytte. Hjulene trekkes inn under bruk, noe som gir en stabil pla...
Produsent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Skammelen er solid og produsert av resirkulerbart UV-bestandig PP og montert på tre hjul for fullstendig mobilitet. Hjulene trekkes inn under bruk for...
Artikkenummer: (139-9806)
Produsent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEKMST00010/2)
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (139-9936)
Produsent: WAKU-GERÄTE GMBH
Beskrivelse: Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corre...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Kickstool with GS safety control.
Artikkenummer: (AGEN769)
Produsent: AGENCINOX
Beskrivelse: These steps are made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom