Du søkte etter: Masker
VWR har et godt utvalg av ansiktmasker og gassmasker med flere typer filter. Filtrene kan være avtagbare, engangs, fleregangs og vaskbare.
VWR har et godt utvalg av ansiktmasker og gassmasker med flere typer filter. Filtrene kan være avtagbare, engangs, fleregangs og vaskbare.
46  treff i ditt søk
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (114-9101)
Produsent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cleanroom, duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency plus low particle shedding. These moisture resistant, cl...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Maximum cleanroom masks feature three ply construction for superior particle and bacterial filtration efficiency. These masks are latex-free.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Tilbud
Artikkenummer: (113-0713)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Hygienemunnbindet med nesebro er tilvirket av tolags ikke-vevd PP.
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (76470-110)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cleanroom face masks are manufactured with non woven polypropylene/polyethylene (ES) / melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Tilbud
Produsent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivelse: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Tilbud
Artikkenummer: (113-8158)
Produsent: Nitritex
Beskrivelse: Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
UOM: 1 * 1.000 Items
Produsent: DESCO
Beskrivelse: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Produsent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivelse: Sterile cleanroom facemasks.
Produsent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivelse: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Artikkenummer: (113-9929)
Produsent: GUNAFIT
Beskrivelse: These medical face masks are made from a soft and flexible non woven fabric, and are free of natural latex.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: Nitritex
Beskrivelse: Providing high particle and bacterial filtration efficiency, the latex-free and low-linting BioClean MTA™ ensures protection, combined with comfort an...
Produsent: Nitritex
Beskrivelse: Non sterile or sterile face masks.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom