Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, 5000-serien
Leverandør: Honeywell Safety
5000 series
111-3562EA 835 NOK
111-3562 111-3563 111-3574 111-3552 111-3571 111-1275 111-3572 111-3556 111-3576 111-3570 DALL1005122 111-3546 111-3547 111-3569
Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, 5000-serien
Respiratorer Engangsmasker Støvmasker
FFP1D: Gul, FFP2D: Grønn, FFP3D: Oransje, FFP1D-OV: Brun for organiske damper (for FFP1D, FFP2D), FFP1D-AV: Blå for syregasser og damper (for FFP1D, FFP2D).
Sertifiseringer: EN 149:2001
NB: "NR" marking = non reusable.