Vernemasker, halvmaske, mot gass, damp og partikler, 4000-serien
Leverandør: 3M
111-0041EA 475 NOK
111-0041 MMMA4255CS 111-0044
Vernemasker, halvmaske, mot gass, damp og partikler, 4000-serien
Respiratorer Engangsmasker Vernemasker for gass eller partikler
The resusable half mask with integrated filters provides effective protection combined with exceptional comfort.
  • Engangsbruk
  • Den integrerte konstruksjonen gir pålitelig beskyttelse
  • Parabolventil reduserer pustemotstanden mens samtidig som den forhindrer varmeutviklingen
Weight: 222 g
Sertifiseringer: EN 405:2001+A1:2009
NB: *Universal