Vernemaske, helmaske, 6000
Leverandør: 3M
111-0207EA 4275 NOK
111-0207 111-0206 113-0244
Vernemaske, helmaske, 6000
Respiratorer Flerbruksmasker Heldekkende ansiktsmasker
Flergangs, lette helansiktsmasker for maksimal komfort. Inkorporerer et mykt, hypoallergenisk materiale på ansiktsdelen og en sentral utåndingsventil.
  • Bruker bajonettfiltre i 6000/2000-serien
  • Stort glass – belagt for ripebestandighet – gir utmerket sikt med et bredt synsfelt
  • Cool Flow®-utåndingsventilen er utformet for å gjøre det enkelt å puste og bidra til å redusere opphopningen av varme og fuktighet i ansiktsdelen
  • Vernemaske med lavt vedlikeholdsbehov: kan demonteres, rengjøres og brukes om igjen mange ganger
  • Ingen ekstra deler er nødvendig, unntatt filtre og patroner
Vekt: 400 g
Sertifiseringer: EN 136