Strømdrevet luftturbosystem, Jupiter™
Leverandør: 3M
Jupiter™
111-1607EA 11625 NOK
111-1607 111-0240
Strømdrevet luftturbosystem, Jupiter™
Respiratorer Vernemaskesystem
Lavprofils, modulær, effektiv luftrensende vernemaske som kan brukes sammen med hodebeskyttelse med hurtig åpning og lukking (QRS). Utvalg på fem filtertyper (pluss forfilter som tilleggsutstyr) med unikt halvdreiningstilbehør og valg mellom 4-timers eller 8-timers NiMH-batteri (ikke inkludert).
  • Comfortable and flexible: Freedom of movement especially in smaller spaces
  • Easy to use and maintain
  • The ergonomic comfort belt remains comfortable even when wearing for a longer period of time
  • The electronic alarm gives a warning (audible and visual) of low airflow and/or low battery
The standard Jupiter™ Powered Air Base Unit includes decontamination belt, air flow indicator and calibration tube.
Bestillingsinformasjon: Versaflo™ S-Series helmets sold separately.