Målesylinder, Azlon®
Leverandør: SciLabware
Azlon®
612-0380EA 735 NOK
612-0380 612-0390 612-0379 612-0389 612-0378 612-0399 612-0377 612-0388 612-0387 612-0405 612-0404 612-0403 612-0402 612-0408 612-0407 612-0406
Målesylinder, Azlon®
Sylindere Målesylinder
  • Stabil, sekskantet fot, med helletut, robust
  • Koder for gjenvinning samt batchnummer finnes på hver sylinder
  • Autoklaverbar, men nøyaktigheten kan påvirkes
Sertifiseringer: ISO 6706