  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Mikroplater
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/02/18709602.jpg
VWR har mikroplater som tåler kald lagring over tid og varmebehandling for sterilisering. Mikroplatene kan ha flat eller rund bunn, U-bunn, F-bunn, C-bunn eller V-bunn og kommer gjerne med 24, 48, 96 eller 384 brønner. Noen av mikroplatene er sterile eller har forhåndsbehandlede overflater som f.eks. er hydrofobe eller hydrofile.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"416"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These PP deep well plates feature double alignment corner notches and are labelled on three sides with an alphanumeric grid.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Denne PCR-platen er kompatibel med de fleste termocyclere, inkludert Applied Biosystems 9600 og 9700, og BioRad PTC-100, og de er ideelle for high...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Systemer med 96-plasser (Ritter) og glassinnsatser brukes i kombinatorisk kjemi når blokken av rent PP ikke er tilstrekkelig inert. Innsatsene kan for...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   With reinforced walls to the bottom of the well backed with supporting ribs on the underside of the plate, these 2 ml square well PP blocks can be use...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Made of virgin PP to minimise extractables.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
Artikkenummer: (211-0305)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Denne PCR-platen er kompatibel med de fleste termocyclere og er ideell for highthroughput applikasjoner.
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically-transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 416
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste