Plate, Nunc-Immuno™ TSP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™
735-0022EA 6800 NOK
735-0022 735-0074
Plate, Nunc-Immuno™ TSP
Mikroplate- og petriskålreplikatorer
PS. For samtidig testing av analytter med ELISA-metoden. Fås også sterile for screening av hybridomkulturer for produksjon av antistoffer.
  • Ensartede adsorpsjonsegenskaper
  • Platene har 96 brønner med rund bunn med et samlet overflateareal på 95 mm²
  • Sterile plater leveres med brettet
MaxiSorp™-overflaten har høy affinitet for molekyler med både hydrofile og hydrofobe domener.
Farge: klar