Bunn i optisk klart borsilikatglass (lysvei 175 ±15 µm) og svart PS-ramme.
- Alle brønnformater er tilgjengelige: 24, 96, 384 og 1536 brønner
- Standard SBS-størrelse
- SensoPlate™ Plus-alternativ for høykapasitetsscreening
- Sertifisert fri for DNase, RNase og humant DNA, og pyrogenfri
SensoPlate™-mikroplatene med glassbunn er utviklet for fluorescens-korrelasjonsspektroskopi. Glassbunnen gjør det mulig med overføringsmålinger i bølgelengdeområdet over 350 nm. Bruk innenfor mikroskopi, f.eks. konfokal mikroskopi, er et annet mulig bruksområde. Glassbunnen har en tykkelse på 175 µm, noe som tilsvarer lysveien til standard dekkglass. SensoPlate™ er tilgjengelig steril med lokk, men før bruk må det utføres egnethetstest for cellekultur.
SensoPlate™ Plus-mikroplater med glassbunn brukes til optiske bruksområder innen høykapasitetsscreening. De har bedre geometri, noe som gir målinger uten interferens, samt mikroskopi over hele overflaten på bunnen av mikroplaten.