Plater, 96 MicroWell™-brønner, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ MicroWell™
732-2717EA 4300 NOK
732-2717 732-0812 732-2718 732-2715 732-2719 738-1004 738-0147 738-1003 738-0196 732-0191 734-2611 732-2720 732-2721 734-0491 732-2746 732-2702 732-2725 732-2747 732-2744
Plater, 96 MicroWell™-brønner, Nunc™
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, klar, ubehandlet. Brukes på mange områder, blant annet antibiotikascreening, serologisk testing, oppbevaring og screening av forbindelser og screening av DNA-biblioteker.
  • Høye kanter på brønnene og kondensasjonsringer på lokket hindrer krysskontaminering og fordampning
  • Høy kant forenkler bruk i automatiserte systemer
  • Koniske brønnbunner gir optimalt utbytte
  • Kan også fås med strekkoder