Plater, 1536-brønners, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
732-2709EA 101400 NOK
732-2709 732-2710 732-2711
Plater, 1536-brønners, Nunc™
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, ubehandlede, uten lokk. Utformet for ultrahøy kapasitetsscreening.
  • Standard mikroplatestørrelse
  • Fås i sort, hvit eller klar
  • Lavprofillokk kan fås separat
Arbeidsområde: 1 - 10 µl