Plate lokk i PS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
732-4861EA 605 NOK
732-4861 732-4865
Plate lokk i PS
Lokk Microplate Lids
For prevention of contamination and spillage of samples.
  • PS- platelokk passer til alle 96-brønners plater
  • PP- lokk kan brukes til Thermo-Fast® 384-brønners plater
  • Valg mellom lokk med kant for sikker stabling av plater med lokk, eller lokk uten kant for bruk sammen med automatiserte systemer