Celledyrkingsmembran, Collagen IV, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Corning® BioCoat™
734-0198EA 10675 NOK
BDAA354544
Celledyrkingsmembran, Collagen IV, Corning® BioCoat™
Falcon®-celledyrkingsinserts belagt med kollagen.
Celledyrking på gjennomtrengelige membraner gjør det mulig med spredning av mediekomponenter både til apikale og basolaterale celleoverflater på samme måte som i in vivo-prosessen. Membraner med ekstracellulær matriks forbedrer in vitro-celledyrkingssystemer ytterligere ved å tilføre cellene en vital komponent fra deres mikromiljø in vivo. Vanlige bruksområder for Corning® BioCoat™-celledyrkingsinnsatser er blant annet fremming av epitelcellepolaritet, differensiering av mange forskjellige celletyper, undersøkelse av transport og permeabilitet, transendotelial vandring, analyse av invasjon av tumorceller, in vitro-toksikologi og undersøkelse av samkulturer.
Kontakt oss for mer informasjon om det komplette utvalget av Corning® BioCoat™-celledyrkingsinnsatser.
Leveringsinformasjon: Leveres klare til bruk i Falcon® Companion-celledyrkingsplater. Antall/pakke viser det totale antallet celledyrkingsplater.