Cell culture insert companion plates, Falcon®
Leverandør: Corning
Falcon®
734-1095EA 2025 NOK
734-1095 734-0067 734-0066 734-0065
Cell culture insert companion plates, Falcon®
Mikroplater Innsatsplater
PS, vevskulturbehandlede, sterile, ikke-pyrogene, med lokk. Spesielt utformet for bruk sammen med Falcon®- eller Corning® BioCoat™-cellekulturinnsatser, slik at fordampning og kontaminering som skyldes feiltilpasset lokk, elimineres.
  • Reagenser kan tilsettes raskt og regelmessig for tidsstyrte eksperimenter
  • Enklere aspirasjon fra brønnen, noe som reduserer faren for kontaminering
  • Medier vil ikke trekkes opp mellom innsatsen og brønnveggen
  • Lavfordampningslokk reduserer fordampning og kontaminering
I fylleposisjon forbedres pipettetilgangen for håndtering av væsker på den basolaterale siden. I inkuberingsposisjonen blir cellekulturinnsatsene værende låst i posisjon i de tilhørende platebrønnene.
Merk: Kan brukes med eller uten cellekultur-inserts.