Flerbrønns cellekulturplater CELLSTAR®
Leverandør: Greiner bio-one
CELLSTAR®
392-0049EA 3450 NOK
392-0049 391-3370 392-0047 392-0036 700-1425 391-3375 392-0061 392-0062
Flerbrønns cellekulturplater CELLSTAR®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, med lokk, steril. Flerbrønns cellekulturplater er tilgjengelig enten med en fysisk behandlet overflate (for adherente cellekulturer) eller med en hydrofob overflate (for suspensjonskulturer og hybridomceller). Alle platene er sertifisert fri for RNase, DNase og humant DNA, er ikke-pyrogeniske og ikke-cytotoksiske.
  • God klarhet og lav autofluorescens
  • Lokket muliggjør optimal gassutveksling med lavest mulig fordampning
  • Énposisjonslokk hindrer krysskontaminering
  • Alfanumerisk brønnmerking
  • Kompatibel med automatiserte systemer