Plate, 96-brønners
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4885EA 2050 NOK
732-4885
Plate, 96-brønners
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP. Ideelle for oppbevaring av forbindelser, screening og celledyrking.
  • 96 runde brønner – maksimalt brønnvolum på 370 µl
  • U-formet brønnbunn
  • Alfanumeriske referansekoordinater og industristandardstørrelse
  • Støtteribber for enklere stabling og bedre sentrifugering
Farge: ufarget