Lagringsplater, 1,2 ml firkantet brønn, lav profil
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
736-0198EA 2225 NOK
736-0198
Lagringsplater, 1,2 ml firkantet brønn, lav profil
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP. Den kvadratiske brønnformen til denne platen med 96 brønner gjør den ideell for applikasjoner som dyrking av bakterier.
  • Den lave profilen gjør at det kan lastes flere plater i sentrifugen per kjøring
  • Den U-formede brønnbunnen letter resuspensjon
Maksimalt brønnvolum (ved forsegling med forseglingsmatte med 96 lokk): 1,0 ml
Maksimalt brønnvolum (ved varmeforsegling): 1,2 ml