Lokk til 8-strip
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
732-4922EA 525 NOK
732-4922
Lokk til 8-strip
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Strip med åtte lokk for forsegling av lagringsplate og clusterrør i stativ. Stripen passer på, lagringsplater på 0,8 ml, lagringsplater på 1,2 ml med runde brønner, og clusterrør på 1,2 ml.
  • Hvert lokk har et eget nummer
  • Samtidig forsegling av åtte brønner
  • Lett å rive av
  • Lav profil for økt brønnvolum