Du søkte etter: Innsatsplater
32  treff i ditt søk
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Tilbud
Produsent: Corning
Beskrivelse: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS, vevskulturbehandlede, sterile, ikke-pyrogene, med lokk. Spesielt utformet for bruk sammen med Falcon®- eller Corning® BioCoat™-cellekulturinnsatse...
Produsent: Corning
Beskrivelse: Corning® FluoroBlok™ HTS 96-multiwell insert system is a cell culture assay platform designed for automation. The one-piece insert housing and fluores...
Produsent: Corning
Beskrivelse: Corning® FluoroBlok™ HTS 24-Multiwell-innsatssystemet består av en automatiseringsvennlig cellekulturinnsats som egner seg for både manuell screening ...
Produsent: Corning
Beskrivelse: Corning® BioCoat™-angiogenesesystemer forenkler undersøkelsen av sammensatte virkninger på invasjon, migrasjon og tubulogenese av endotelceller. Disse...
Produsent: Corning
Beskrivelse: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Produsent: Corning
Beskrivelse: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Artikkenummer: (734-1079)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Cellekulturinnsatser, fibrillar collagen, Corning® BioCoat®, Ikke steril, Plate format: 24 brønners innsatsplater, Porestørrelse (µm): 1,00 µm
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (734-1053)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
UOM: 1 * 24 Items
Sertifikater
Produsent: Corning
Beskrivelse: Innsatssystemet Falcon® HTS 96-Multiwell er en plattform for cellekulturinnsats som passer til både manuell screening og robotscreening av forbindelse...
Artikkenummer: (734-0154)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
UOM: 1 * 24 Items
Sertifikater
Produsent: Corning
Beskrivelse: Falcon® HTS 24-Multiwell-innsatssystemet er utformet for å automatisere mange ofte brukte membranbaserte celleanalysemetoder og øke produktiviteten og...
Produsent: Corning
Beskrivelse: 75 mm Transwell® with 0,4 µm pore polycarbonate membrane insert, sterile.
Produsent: Corning
Beskrivelse: Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom