Falcon® HTS 24-Multiwell-innsatssystemet er utformet for å automatisere mange ofte brukte membranbaserte celleanalysemetoder og øke produktiviteten og kapasiteten til disse analysemetodene ved legemiddelutvikling. Fås i flere membranporestørrelser (1, 3 og 8 µm). 24-Multiwell-innsatser er brukt med gode resultater på flere forskjellige bruksområder, blant annet permeabilitetsstudier av oral biotilgjengelighet og absorpsjonsstudier (Caco-2-celler), kjemotaksis og analyser av cellemigrasjon og -invasjon.
- Alle fordelene til individuelle cellekulturinnsatser i et automatiseringsvennlig format som kan brukes med de fleste typer robotutstyr og utstyr for væskehåndtering
- Du kan håndtere 24 innsatser samtidig, ettersom alle innsatsene er del av en enkelt enhet som kan brukes med Falcon®-plater med 24 brønner og tilhørende mateskuffer
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵