HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Leverandør: Corning
Corning® FluoroBlok™
734-0377EA 20475 NOK
734-0377 734-0376 734-0375
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Mikroplater Innsatsplater
Corning® FluoroBlok™ HTS 24-Multiwell-innsatssystemet består av en automatiseringsvennlig cellekulturinnsats som egner seg for både manuell screening og robotscreening av celler og forbindelser.
  • Sparer tid og arbeid ved analyse av kjemotaksis, cellemigrasjon og celleinvasjon gjennom automatisering av analysepåvisningen ved hjelp av fluorisering i sanntid
  • Rask datainnhenting uten platevasking eller manuell skraping og telling av celler
  • Registrering av celle- og molekylmigrasjon i sanntid uten å måtte ta fra hverandre eller ødelegge innsatsen
  • Du kan håndtere 24 innsatser samtidig, ettersom alle innsatsene er del av én enkelt enhet som kan brukes med alle Falcon®-plater med 24 brønner og BD Falcon™-mateskuffene
Corning® FluoroBlok™-innsatssystemet er fremstilt av en spesiell lystett PET-membran som effektivt blokkerer lystransmisjon fra 490 til 700 nm. Fluorescens fra merkede celler eller forbindelser i det øvre kammeret blokkeres fra påvisning i det nedre kammeret av den mellomliggende membranen. Når fluorescensmerkede celler eller forbindelser passerer gjennom membranen, er de ikke lenger beskyttet mot lyset fra lyskilden og kan enkelt påvises med en plateleser. Det store blokkeringsområdet til FluoroBlok™-membranen gir deg mulighet til å velge mellom en rekke forskjellige fluoroforer for analyse av kjemotaksis, cellemigrasjon, tumorcelle- eller bakterieinvasjon, cellesignalisering, toksisitet og gjennomtrengningsanalyser for oral biotilgjengelighet og absorpsjon (Caco-2-celler).
Avstand fra membranen til brønnbunnen: 2,0 mm
Membranens effektive diameter: 6,5 mm
Effektivt vekstområde på plater med 24 brønner: 2,0 cm²
Membranens effektive vekstområde: 0,3 cm²
Innsatsens høyde: 18 mm
Poretetthet: innsatser på 3 µm: 8,0×10⁵ porer/cm²
Poretetthet: innsatser på 8 µm: 1,0×10⁵ porer/cm²
Anbefalt volum i innsats: 300 - 500 μl
Anbefalt medievolum i brønn: 1000 - 4000 μl