  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (22)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "matter-for-mikroplateforsegling"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (548-2141)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   ikroplateforsegling, matter
UOM:  1 * 5 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   ikroplateforsegling, matter, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/silikon, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, Ikke steril
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   ikroplateforsegling, matter, WebSeal, PTFE/silikon, Blue, 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm, Ikke steril
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   96 brønnersformat. De gjennomsiktige silikonmattene passer de fleste 96-brønners PCR-plater og kan rengjøres og brukes flere ganger. Kan autoklaveres ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for Real-Time qPCR, storage, and protein crystallisation app...
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   ikroplateforsegling, matter, MicroMat CLR, Silikon, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 7 mm, pre-slit, Ikke steril
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Produsent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   SepraSeal® and DuraSeal® capping systems offer a pierceable, individual tube sealing solution. They are made from thermoplastic elastomer (TPE) with c...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 33
  1  2  3  4  5  Neste