  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (47)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
PCR-plater
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/12/18709612.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"62"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Denne PCR-platen er kompatibel med de fleste termocyclere, inkludert Applied Biosystems 9600 og 9700, og BioRad PTC-100, og de er ideelle for high...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Disse transparente, hvite PCR-platene og optisk klare lokkene passer til Real Time PCR. Platene er kompatible med de fleste termocyclere.
Artikkenummer: (211-0305)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Denne PCR-platen er kompatibel med de fleste termocyclere og er ideell for highthroughput applikasjoner.
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  Corning Life Science
Beskrivelse:   PP-plater, silikonmatter. Konstruert for å passe 0,2 ml PCR-blokker.
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Egnet for alle termocyclere med blokkformat 0,2 ml og kapillærsekvenseringsmaskiner av typen ABI PRISM® 310, 3100 og 3700. Fås i sort og hvit for fluo...
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   PP. Kompatible med alle vanlige thermocyclere.
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   PP. Platens lave profil reduserer 'dødrommet' mellom varmelokket på termocycleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørveggene, noe som forhindre...
Produsent:  Corning Life Science
Beskrivelse:   PP-plater, silikonmatter. Konstruert for å passe 0,2 ml PCR-blokker.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 62
  1  2  3  4  5  6  7  8  Neste 