PCR-plate, 96-brønners, uten kant, Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Thermo-Fast®
732-4829EA 1325 NOK
732-4829 732-4828 731-0276 732-5004 732-5003 732-5008 732-5007 732-5006
PCR-plate, 96-brønners, uten kant, Thermo-Fast®
Mikroplater PCR-plater
Egnet for alle termocyclere med blokkformat 0,2 ml og kapillærsekvenseringsmaskiner av typen ABI PRISM® 310, 3100 og 3700. Fås i hvit for luminescensbaserte prosedyrer.
  • Maksimalt brønnvolum på 0,3 ml med klebe- eller varmeforsegling
  • Kuttet hjørne
  • Kan forsegles med Thermo-Mats™, klebefilm og -folie, varmeforsegling og flate eller kulelokk-strip
  • Sertifisert DNase- og RNase-frie samt frie for humant DNA