VWR® SuperFrost®, Objektglass, mattfelt
Leverandør: VWR
VWR® SuperFrost®
631-0116EA 110 NOK
631-0116 631-0114 631-0113 631-0117
VWR® SuperFrost®, Objektglass, mattfelt
Objektglass Objektglass til mikroskop
These slides, washed and polished, offer high quality results.
  • Motstandsdyktig mot vanlige løsningsmidler
  • Dobbeltmattede objektglass, som er enkel å skrive på og lett å lese av
  • Den mattfelte overflaten skiller objektglassene under oppbevaring, noe som forhindrer riper
  • Finnes i ulike tykkelser
Sertifiseringer: ISO 8037/I