VWR®, Objektglass-skap med holdere
Leverandør: VWR
VWR®
631-0824EA 1975 NOK
631-0824 631-0823
VWR®, Objektglass-skap med holdere
Objektglassholdere
Objektglassholderne i kartong gir deg raskt overblikk. Du kan enkelt og raskt ta ut objektglass med fingertuppene.
  • Cardboard fitted with a protective plastic frame, which provides secure protection of specimens
  • Each slide holder card accepts four slides of any thickness
  • Space for identification and comments
Kort kan legges til, fjernes eller endres for rask oppdatering.