Transportcontainer for objektglass
Leverandør: Kartell
631-9150EA 175 NOK
631-9150
Transportcontainer for objektglass
Dekkglass mailers
For oppbevaring og transport av 5 til 10 objektglass, avhengig av tykkelse, eller en prøve på 12 ml.
  • Uknuselig, kjemikaliebestandig
  • 20 mm av objektglasset stikker ut over kanten på beholderen for enkel fjerning
  • Gjengene er svært dyp, noe som sikrer lekkasjesikker forsegling for transport
Ø×H: 45×90 mm
Leveringsinformasjon: Leveres med feste for etikett på lokket.