  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (34)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Mopper
121  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/08/18709608.jpg
VWR har mopper for gulv, vegger og renrom. Moppene er av skum eller mikrofiber. Det fins både tør- og våtmopper.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"121"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Skum med omslag i 100% polyester. Ideell for å påføre desinfeksjonsmidler ved farmasøytisk produksjon eller for aseptiske prosesser. Det flate mopphod...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mopphodene er fremstilt av polyester som er laminert, for å rengjøre esterskum og inneholder ikke kontaminerende cellulose. Utviklet for å rengjøre ta...
Artikkenummer: (129-0080)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fremstilt av polyester med PVA-omslag eller NovaLite™. Mopphodene absorberer rengjøringsmidlene raskt og kan brukes for store overflater, for eksempel...
UOM:  1 * 24 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   CleanPad mop covers are constructed from 100% single-knit continuous polyester filament. Due to a simple elasticated system, they can easily be instal...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mopper i 100 % polyester. Dobbelt klar poly-pakket for bruk i renrom. God kjemisk absorpsjonsevne. Ideell for å påføre rengjøringsløsninger ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR® Microfiber Mop-systemet er den komplette rengjøringsløsningen for å rengjøre gulv, vegger og tak. Dette systemet krever ikke noen spesifikk opplæ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This mopping system can be used without a wringer. It is particularly suitable for applying disinfectants to floors, walls and ceilings. The new, high...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Egner seg til våttørking i sterile områder og renrom. Ett stykke, fremstilt av høyabsorberende polyuretan. De belagte mopphodene egner seg spesielt go...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste