VWR® Specmops, Moppehode for veggmopp
Leverandør: VWR
VWR® Specmops
115-0198EA 3850 NOK
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Moppehode for veggmopp
Mopper
Mopphodene er fremstilt av polyester som er laminert, for å rengjøre esterskum og inneholder ikke kontaminerende cellulose. Utviklet for å rengjøre tak og vegger i kontrollerte og kritiske miljøer.
  • Kompatibelt med mange forskjellige kjemikalier, noe som gjør det ideelt for bruk med desinfeksjonsmidler og rengjøringsløsninger
  • Kompatibelt med gamma-, ETO- og autoklavsterilisering (anbefalte sykluser på 121 °C i 30 minutter)
  • Størrelsen på 130 mm kan brukes med rammen på 130 mm, teleskophåndtak og systemer for én eller to bøtter (bøtter på 25 og 30 L)