Du søkte etter: Mortere og pistiller
VWR har morter og pistill sett i porselen, metalminplast og agat. Morter og pistill selges også separat. Produktene er enkle å rengjøre og har lang brukstid.
VWR har morter og pistill sett i porselen, metalminplast og agat. Morter og pistill selges også separat. Produktene er enkle å rengjøre og har lang brukstid.
38  treff i ditt søk
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelain, produced according to DIN 12906.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Agate.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Agate.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Agate.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelain.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Artikkenummer: (BOCH8936)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Mortar and pestle made of stainless steel.
Artikkenummer: (AXYGPES-15-B-SI)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 Items
Sertifikater
Artikkenummer: (NUNC533669)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Mortere med støtere, Sterilt sett, Nunc™, HDPE
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: Kavalier
Beskrivelse: Mortere med støtere, Høyde: 135 mm
Produsent: VITLAB
Beskrivelse: White Melamine, with lip.
Artikkenummer: (HECH47029008)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse: Porselen med helletut. Velg glasert eller uglasert maleoverflate.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom