  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (27)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Mortere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/71/18989571.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Porcelain, produced according to DIN 12906
Produsent:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse:   Porselen med helletut. Velg glasert eller uglasert maleoverflate..
Produsent:  BOCHEM
Beskrivelse:   Stainless steel 18/10
Produsent:  VITLAB
Beskrivelse:   Hvit melaminplast, helletut.
Produsent:  LEMKE, GERD
Beskrivelse:   Mortars are made of agate which provides a high quality flawless grinding surface.
Artikkenummer: (BELAH372600100)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5 ml microcentrifuge tu...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Kavalier
Beskrivelse:   Choice of glazed or unglazed porcelain mortars.
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Grind frozen samples without liquid nitrogen hazards. This 304 stainless steel mortar is suspended by three brackets above a stainless steel bowl whic...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8