  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (35)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
pistiller
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/41/18989641.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Pistil, VWR®, Porselen, Hode, diam: 36 mm, Lengde: 150 mm
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Pistil, Agat, Lengde: 100 mm
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Produsent:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse:   Pistil, Porselen, Hode, diam: 30 mm, Lengde: 135 mm, For: 410-9328
Artikkenummer: (BOCH8936)
Produsent:  BOCHEM
Beskrivelse:   Pistil, Stainless steel 18/10, Hode, diam: 28 mm, Lengde: 140 mm
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   Pistil, PTFE/rustfritt stål, Lengde: 270 mm, For: 15 ml
Produsent:  SCILABWARE
Beskrivelse:   Pistil, Pyrex® Borosilicate glass, Hode, diam: 25 mm, Lengde: 110 mm, For: 410-0010
Produsent:  VITLAB
Beskrivelse:   Pistil, Melamine-formaldehyde, Hode, diam: 35 mm, Lengde: 145 mm, for: 410-0083/410-0084
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 17
  1  2  3  Neste