Du søkte etter: Slipmansjetter med NS-slip
VWR har slipmansjetter og slipkoblinger med intert NS-slip. Mansjettene og koblingene brukes for å sette sammen glassutstyr, har tetningsringer og kan være rette eller ha en L-form.
VWR har slipmansjetter og slipkoblinger med intert NS-slip. Mansjettene og koblingene brukes for å sette sammen glassutstyr, har tetningsringer og kan være rette eller ha en L-form.
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, 0,05 mm tykk.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med grep.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Mansjetter for sfæriske halser/kulehalser, PTFE, med utstikkende håndtak og forseglingsringer på utsiden; forsegling som egner seg for høye vakuum. Ro...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: PTFE.
Produsent: COWIE
Beskrivelse: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Produsent: COWIE
Beskrivelse: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PTFE.
Artikkenummer: (BRND51422)
Produsent: Brand
Beskrivelse: PTFE, 0,05 mm thick.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Artikkenummer: (SEMA0614)
Produsent: SEMADENI
Beskrivelse: Made of PTFE, white.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom