FTA®-kort, Whatman™
Leverandør: Qiagen
Whatman™ FTA®
512-1162EA 0 NOK
512-1162 512-1161 512-1160 512-1082 512-1078 512-1077 730-1358 730-1359 512-1163 730-1414 512-1079 730-1360 730-1361 730-1362
FTA®-kort, Whatman™
Oppbevaringssystemer for nukleinsyre
For innsamling, transport, arkivering og isolering av nukleinsyrer ved romtemperatur. FTA®-kort inneholder kjemikalier som lyserer celler, denaturerer proteiner og beskytter nukleinsyrer mot nukleaser, oksidering og UV-skader. Kortene pasifiserer organismer raskt, for eksempel blodbårne patogener, og hindrer veksten av bakterier og andre mikroorganismer. FTA®-kortene er tilgjengelige i mange konfigurasjoner for å oppfylle kravene for bruksområder. Bruksområdene omfatter kriminalteknikk, genmodifisering, transfusjonsmedisin, plasmidundersøkelser, testing for legemidler og genomteknikk.
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
FTA® Classic-kort: Fire prøveområder, for påføring av opptil 500 µl helblod eller 100 µl plantehomogenat per kort. Disse kortene er egnet for flere påføringer av samme prøve eller for samling av flere animalske prøver eller planteprøver på ett kort.
FTA® Mini-kort: To prøveområder, for påføring av opptil 250 µl helblod eller 50 µl plantehomogenat per kort. Nyttig for applikasjon som krever at testing og lagring av prøver foregår på forskjellige steder.
FTA® Micro-kort: Ett prøveområde, for påføring av opptil 125 µl helblod eller 25 µl plantehomogenat per kort. Anbefales når det ikke trengs mer enn én prøve.
FTA® Gene-kort: For bruk i automatiske dispensering/pipetteroboter. Omgitt av en stiv ramme. Tre prøveområder, for påføring av opptil 225 µl helblod eller 30 µl plantehomogenat per kort.
Indikerende FTA®-kort: Har de samme egenskapene som standardkort, men har i tillegg en fargeindikator som endrer farge fra rosa til hvit når prøven påføres. Brukes på fargeløse prøver, for eksempel buccalceller eller dyrkede celler.
PlantSaver® FTA® Cards: Feature a laminated flap that allows vigorous crushing of the plant sample into the FTA® matrix without damaging the FTA® Card. Four sample areas per card.